Anti-NKX3-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0361]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1828 NB100-1828SS
NOVUNB100-1828EA 672 EUR InStock
NOVUNB100-1828 NOVUNB100-1828SS
Anti-NKX3-1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0361]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NKX3-1 (NK3 homeobox 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 361
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité