Anti-NKX3-1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 0361]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-1828GEA 790 EUR InStock
NOVUNB100-1828G
Anti-NKX3-1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 0361]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NKX3-1 (NK3 homeobox 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 361
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité