Anti-SSEA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MC-480]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1831 NB100-1831SS
NOVUNB100-1831EA 580 EUR InStock
NOVUNB100-1831 NOVUNB100-1831SS
Anti-SSEA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MC-480]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SSEA1
Clonality: monoclonal
Clone: MC-480
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité