Anti-Gankyrin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1834 NB100-1834SS
NOVUNB100-1834EA 542 EUR InStock
NOVUNB100-1834 NOVUNB100-1834SS
Anti-Gankyrin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Gankyrin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité