Anti-ABCA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HJ1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2068 NB100-2068SS
NOVUNB100-2068EA 596 EUR InStock
NOVUNB100-2068 NOVUNB100-2068SS
Anti-ABCA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HJ1]
Anticorps
The ABCA1 Antibody (HJ1) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to ABCA1. This antibody reacts with human, mouse, rat, rabbit. The ABCA1 Antibody (HJ1) has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
CyTOF-ready
Type: Primary
Antigen: ABCA1
Clonality: Monoclonal
Clone: HJ1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité