Anti-SEMA3B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2218 NB100-2218SS
NOVUNB100-2218EA 583 EUR InStock
NOVUNB100-2218 NOVUNB100-2218SS
Anti-SEMA3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Semaphorin 3B Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Semaphorin 3B. This antibody reacts with human, mouse, rat, bovine, canine, primate. The Semaphorin 3B Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100
Type: Primary
Antigen: SEMA3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Primate
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité