Anti-SEMA3B Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-2218VEA 675 EUR InStock
NOVUNB100-2218V
Anti-SEMA3B Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SEMA3B (sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité