Anti-BMAL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2288 NB100-2288SS
NOVUNB100-2288EA 735 EUR InStock
NOVUNB100-2288 NOVUNB100-2288SS
Anti-BMAL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The BMAL1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to BMAL1. This antibody reacts with human, mouse, rat, primate. The BMAL1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:250
Type: Primary
Antigen: BMAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité