Anti-AHR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2289 NB100-2289SS
NOVUNB100-2289EA 626 EUR InStock
NOVUNB100-2289 NOVUNB100-2289SS
Anti-AHR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AHR (aryl hydrocarbon receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Guinea pig, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité