Anti-VEGFA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2381 NB100-2381SS
NOVUNB100-2381EA 602 EUR InStock
NOVUNB100-2381 NOVUNB100-2381SS
Anti-VEGFA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VEGFA (vascular endothelial growth factor A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité