Anti-PDK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2384 NB100-2384SS
NOVUNB100-2384EA 558 EUR InStock
NOVUNB100-2384 NOVUNB100-2384SS
Anti-PDK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDK1 (pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité