Anti-Speedy/Ringo Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-2521VEA 709 EUR InStock
NOVUNB100-2521V
Anti-Speedy/Ringo Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Speedy/Ringo
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité