Anti-ERO1L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2525 NB100-2525SS
NOVUNB100-2525EA 615 EUR InStock
NOVUNB100-2525 NOVUNB100-2525SS
Anti-ERO1L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERO1L (ERO1-like (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité