Anti-FANCA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2564 NB100-2564SS
NOVUNB100-2564EA 438 EUR InStock
NOVUNB100-2564 NOVUNB100-2564SS
Anti-FANCA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FANCA (Fanconi anemia, complementation group A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité