Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 3.9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-2711GEA 719 EUR InStock
NOVUNB100-2711G
Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 3.9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGAX (integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit))
Clonality: monoclonal
Clone: 3.9
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité