Anti-Polyoma Virus, Medium T Antigen Rat Monoclonal Antibody [clone: PyMT]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2749 NB100-2749SS
NOVUNB100-2749EA 610 EUR InStock
NOVUNB100-2749 NOVUNB100-2749SS
Anti-Polyoma Virus, Medium T Antigen Rat Monoclonal Antibody [clone: PyMT]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Polyoma Virus, Medium T Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: PyMT
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Virus
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité