Anti-Polyoma Virus, Medium T Antigen Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: PyMT]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-2749FEA 667 EUR InStock
NOVUNB100-2749F
Anti-Polyoma Virus, Medium T Antigen Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: PyMT]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Polyoma Virus, Medium T Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: PyMT
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité