Anti-TERT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D8]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-297 NB100-297SS
NOVUNB100-297EA 611 EUR InStock
NOVUNB100-297 NOVUNB100-297SS
Anti-TERT Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TERT (telomerase reverse transcriptase)
Clonality: monoclonal
Clone: 2D8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité