Anti-ATM Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10H11.E12]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-306 NB100-306SS
NOVUNB100-306EA 582 EUR InStock
NOVUNB100-306 NOVUNB100-306SS
Anti-ATM Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10H11.E12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATM (ataxia telangiectasia mutated)
Clonality: monoclonal
Clone: 10H11.E12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité