Anti-RNASEL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-351EA 542 EUR InStock
NOVUNB100-351 NOVUNB100-351SS
Anti-RNASEL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNASEL (ribonuclease L (2',5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent))
Clonality: monoclonal
Clone: 2000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité