Anti-BUB1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-353 NB100-353SS
NOVUNB100-353EA 630 EUR InStock
NOVUNB100-353 NOVUNB100-353SS
Anti-BUB1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8G1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BUB1B (BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B)
Clonality: monoclonal
Clone: 8G1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité