Anti-BUB1B Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: 8G1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-353FREA 709 EUR InStock
NOVUNB100-353FR
Anti-BUB1B Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: 8G1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BUB1B (BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B)
Clonality: monoclonal
Clone: 8G1
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité