Anti-RPE65 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 401.8B11.3D9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-355 NB100-355SS
NOVUNB100-355EA 702 EUR InStock
NOVUNB100-355 NOVUNB100-355SS
Anti-RPE65 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 401.8B11.3D9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RPE65 (retinal pigment epithelium-specific protein 65kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 401.8B11.3D9
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité