Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-361 NB100-361SS
NOVUNB100-361EA 574 EUR InStock
NOVUNB100-361 NOVUNB100-361SS
Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP7B (ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité