Anti-RAD21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CM110-2C10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-386 NB100-386SS
NOVUNB100-386EA 542 EUR InStock
NOVUNB100-386 NOVUNB100-386SS
Anti-RAD21 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CM110-2C10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAD21 (RAD21 homolog (S. pombe))
Clonality: monoclonal
Clone: CM110-2C10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité