Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-39002 NB100-39002SS
NOVUNB100-39002EA 732 EUR InStock
NOVUNB100-39002 NOVUNB100-39002SS
Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOXP3 (forkhead box P3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité