Anti-14-3-3 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: KC21]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-406 NB100-406SS
NOVUNB100-406EA 542 EUR InStock
NOVUNB100-406 NOVUNB100-406SS
Anti-14-3-3 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: KC21]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 gamma (14-3-3 gamma)
Clonality: monoclonal
Clone: KC21
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité