Anti-14-3-3 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: HS23]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-407 NB100-407SS
NOVUNB100-407EA 610 EUR InStock
NOVUNB100-407 NOVUNB100-407SS
Anti-14-3-3 gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: HS23]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 gamma (14-3-3 gamma)
Clonality: monoclonal
Clone: HS23
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité