Anti-4-amino Biphenyl DNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-415 NB100-415SS
NOVUNB100-415EA 554 EUR InStock
NOVUNB100-415 NOVUNB100-415SS
Anti-4-amino Biphenyl DNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4C11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 4-amino Biphenyl DNA
Clonality: monoclonal
Clone: 4C11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité