Anti-DERL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-448 NB100-448SS
NOVUNB100-448EA 572 EUR InStock
NOVUNB100-448 NOVUNB100-448SS
Anti-DERL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DERL1 (derlin 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité