Anti-AGGF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-454 NB100-454SS
NOVUNB100-454EA 554 EUR InStock
NOVUNB100-454 NOVUNB100-454SS
Anti-AGGF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AGGF1 (angiogenic factor with G patch and FHA domains 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité