Anti-NSP 5 alpha 3 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-517 NB100-517SS
NOVUNB100-517EA 554 EUR InStock
NOVUNB100-517 NOVUNB100-517SS
Anti-NSP 5 alpha 3 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NSP 5 alpha 3 alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité