Anti-NOD2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 2D9]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-524BEA 711 EUR InStock
NOVUNB100-524B
Anti-NOD2 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 2D9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain containing 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 2D9
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité