Anti-FLT1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-527VEA 709 EUR InStock
NOVUNB100-527V
Anti-FLT1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FLT1 (fms-related tyrosine kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité