Anti-Cre Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56133 NB100-56133SS
NOVUNB100-56133EA 660 EUR InStock
NOVUNB100-56133 NOVUNB100-56133SS
Anti-Cre Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Cre Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Cre. This antibody reacts with mouse, cre/lox system. The Cre Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:1000-1:5000
Type: Primary
Antigen: Cre
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Cre/lox System
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité