Anti-ZDHHC23 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56149EA 348 EUR InStock
NOVUNB100-56149
Anti-ZDHHC23 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZDHHC23 (zinc finger, DHHC-type containing 23)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité