Anti-TRAF-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56173EA 348 EUR InStock
NOVUNB100-56173
Anti-TRAF-2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The TRAF-2 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to TRAF-2. This antibody reacts with human. The TRAF-2 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:1000-1:5000
Type: Primary
Antigen: TRAF-2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité