Anti-DNA polymerase sigma Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56356EA 425 EUR InStock
NOVUNB100-56356
Anti-DNA polymerase sigma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DNA polymerase sigma
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité