Anti-Alas1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56415EA 425 EUR InStock
NOVUNB100-56415
Anti-Alas1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Alas1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Alas1. This antibody reacts with human. The Alas1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry-Paraffin.
Simple Western,
Type: Primary
Antigen: Alas1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité