Anti-NTR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56472EA 435 EUR InStock
NOVUNB100-56472
Anti-NTR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Neurotensin Receptor 2 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Neurotensin Receptor 2. This antibody reacts with human, mouse. The Neurotensin Receptor 2 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NTR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité