Anti-TERF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A794.15]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56506EA 690 EUR InStock
NOVUNB100-56506
Anti-TERF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A794.15]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TERF2 (telomeric repeat binding factor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 4A794.15
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité