Anti-IKBKB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10AG2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56509EA 554 EUR InStock
NOVUNB100-56509
Anti-IKBKB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10AG2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IKBKB (inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta)
Clonality: monoclonal
Clone: 10AG2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité