Anti-RAD18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 79B1048.1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56523EA 586 EUR InStock
NOVUNB100-56523
Anti-RAD18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 79B1048.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAD18 (RAD18 homolog (S. cerevisiae))
Clonality: monoclonal
Clone: 79B1048.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité