Anti-FOSB Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 83B1138]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56530EA 586 EUR InStock
NOVUNB100-56530
Anti-FOSB Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 83B1138]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOSB (FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B)
Clonality: monoclonal
Clone: 83B1138
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité