Anti-STAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 29C678]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56533EA 586 EUR InStock
NOVUNB100-56533
Anti-STAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 29C678]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STAM (signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 29C678
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité