Anti-Livin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 88C570]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56548EA 602 EUR InStock
NOVUNB100-56548
Anti-Livin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 88C570]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Livin
Clonality: monoclonal
Clone: 88C570
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité