Anti-PMS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 163C1251]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56554EA 425 EUR InStock
NOVUNB100-56554
Anti-PMS2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 163C1251]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PMS2 (PMS2 postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae))
Clonality: monoclonal
Clone: 163C1251
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité