Anti-Anthrax LF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F502.2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56592EA 586 EUR InStock
NOVUNB100-56592
Anti-Anthrax LF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F502.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Anthrax LF
Clonality: monoclonal
Clone: 5F502.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité