Anti-BRCA1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: RAY]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-598 NB100-598SS
NOVUNB100-598EA 580 EUR InStock
NOVUNB100-598 NOVUNB100-598SS
Anti-BRCA1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: RAY]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BRCA1 (breast cancer 1, early onset)
Clonality: monoclonal
Clone: RAY
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité