Anti-BRCA1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MU]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-600PEEA 709 EUR InStock
NOVUNB100-600PE
Anti-BRCA1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MU]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BRCA1 (breast cancer 1, early onset)
Clonality: monoclonal
Clone: MU
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité